Learn More
2-Chlor-6-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30351678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351678 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30351678 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC35014550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylphenol
CAS 87-64-9
Summenformel C7 H7 Cl O
Menge 50 mg
Synonym o-Cresol, 6-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-6-methylphenol, 2-Methyl-6-chlorophenol, 3-Chloro-2-hydroxytoluene, 6-Chloro-2-methylphenol, 6-Chloro-o-cresol, NSC 2878
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1cccc(Cl)c1O
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
Formelmasse 142.0185