Learn More
2-Chlor-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419606
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11419606 5 g 5 Gramm
11409606 1 g 1 Gramm
11429606 25 g 25 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11419606
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20174.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 18368-63-3 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18368-63-3
Summenformel C6H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
MDL-Nummer MFCD00006245
InChI-Schlüssel GXZDYRYYNXYPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-picoline, 6-chloro-2-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-picoline, 2-picoline, 6-chloro, unii-39mx1lq68l, 2-chloro-6-methyl pyridine, 2-chloro-6-methyl-pyridine, 2-chloro-6-methy pyridine
PubChem CID 87601
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methylpyridin
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylpyridine
Dichte 1.167
Siedepunkt 64°C to 68°C (10 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.5265
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 107187
Formelmasse 127.57
Reinheit (%) 98%