Learn More
2-Chlor-6-morpholinopyran-4-on (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-morpholinopyran-4-one |
| CAS | 119671-47-5 |
| Summenformel | C9H10ClNO3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-6-(4-morpholinyl)-4H-pyran-4-one, 2-Chloro-6-(morpholin-4-yl)-4H-pyran-4-one, 2-Chloro-6-(morpholin-4-yl)pyran-4-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-8-5-7(12)6-9(14-8)11-1-3-13-4-2-11/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | ClC1=CC(=O)C=C(O1)N2CCOCC2 |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-6-morpholin-4-ylpyran-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.63 |
| Formelmasse | 215.0349 |