Learn More
2-Chlor-6-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430623
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11430623 5 g 5 Gramm
11440623 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11430623
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12703.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6575-07-1 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-07-1
MDL-Nummer MFCD00007203
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 118°C to 124°C
Summenformel C8H6ClN
Menge 5 g
Beilstein 1369781
Synonym benzonitrile, 2-chloro-6-methyl, 2-cyano-3-chlorotoluene, 3-chloro-2-toluonitrile, o-tolunitrile, 6-chloro, 6-chloro-o-tolunitrile, unii-41m65jiw54, 2-chloro-6-methyl benzonitrile, 2-chloro-6-methylbenzenecarbonitrile, 2-cyano3-chlorotoluene, pubchem23832
InChI-Schlüssel WQWQHJNUHQEGTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C#N
IUPAC-Name 2-Chlor-6-methylbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
PubChem CID 23053
Formelmasse 182.57
Reinheit (%) 98%