Learn More
2-Chlor-6-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440623
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11440623 25 g 25 Gramm
11430623 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11440623
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12703.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6575-07-1 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-07-1
MDL-Nummer MFCD00007203
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 118°C to 124°C
Summenformel C7H3ClN2O2
Menge 25 g
Beilstein 1369781
Synonym 6-chloro-2-nitrobenzonitrile, 2-chloro-6-nitro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanonitrobenzene, benzonitrile, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-20anya, pubchem4742, 7-tert-butylisophthalic acid, 2-nitro-6-chlorobenzonitrile, 2-nitro-6-chloro-benzonitrile
InChI-Schlüssel ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Nitrobenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 182.56
PubChem CID 81053
Formelmasse 182.57
Reinheit (%) 98%