Learn More
2-Chlor-6-Nitrobenzothiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417537 1 g 1 Gramm
15427537 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35525.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2407-11-6 | C7H3ClN2O2S | 214.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2407-11-6
MDL-Nummer MFCD00022852
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Schmelzpunkt 185°C to 189°C
Summenformel C7H3ClN2O2S
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-6-nitrobenzothiazole, 2-chloro-6-nitrobenzo d thiazole, 2-chloro-6-nitro-benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-nitro, 2-chloro-6-nitrobenzo thiazole, 6-nitro-2-chlorobenzothiazole, pubchem21727, 6-nitro-2-chlorbenzothiazol, 2-chloro-6-nitrobenzthiazole, 2-chloro-6-nitro-benzothiazol
InChI-Schlüssel KUCSJGBXJBQHNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])SC(=N2)Cl
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Nitro-1,3-Benzothiazol
Molekulargewicht (g/mol) 214.62
PubChem CID 75476
Formelmasse 214.63
Reinheit (%) 95%