Learn More
2-Chlor-6-(trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466767 250 mg 250 Milligramm
15456767 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15466767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33877.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1261673-70-4
Summenformel C7H5ClF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 211.568
MDL-Nummer MFCD07779302
InChI-Schlüssel NNDFBODLWFJOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-trifluoromethoxy aniline
PubChem CID 86277618
IUPAC-Name 2-Chlor-6-(trifluormethoxy)anilin
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Menge 250 mg
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 211.57
Reinheit (%) 97%