Learn More
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Schmelzpunkt | 52°C to 54°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Formelmasse | 205.57 |
| Reinheit (%) | 97% |