Learn More
2-Chlor-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido-[2,3-d]-pyrimidin-7-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7036116
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15461096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54363.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1013916-37-4 | C13H14ClN3O | 263.73 g/mol
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1013916-37-4
Summenformel C13H14ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 263.73
MDL-Nummer MFCD13181207
InChI-Schlüssel BSKNQSYIDZUXQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44248248
IUPAC-Name 2-Chlor-8-Cyclopentyl-5-Methylpyrido[2,3-d]Pyrimidin-7-on
SMILES CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)C2=NC(Cl)=NC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Menge 250 mg
Beilstein 15642863
Synonym 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8h-pyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-7h,8h-pyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8h-pyrido 2,3-d py, pyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one,2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl, pyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 263.72
Reinheit (%) 97%