Learn More
2-Chlor-8-Cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]Pyrimidin-7-on, TRC
Artikelnummer. 30354551
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354551 1 g -
30349723 10 g 10 Gramm
30364251 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354551 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5856081G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1013916-37-4
Summenformel C13H14ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 263.72
Synonym 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
IUPAC-Name 2-Chlor-8-Cyclopentyl-5-Methylpyrido[2,3-d]Pyrimidin-7-on
SMILES CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H14ClN3O/c1-8-6-11(18)17(9-4-2-3-5-9)12-10(8)7-15-13(14)16-12/h6-7,9H,2-5H2,1H3