Learn More
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, TRC
Artikelnummer. 30364251
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30364251 5 g 5 Gramm
30354551 1 g -
30349723 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 30364251
Marke: Toronto Research Chemicals TRCC5856085G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1013916-37-4
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
InChI-Formel InChI=1S/C13H14ClN3O/c1-8-6-11(18)17(9-4-2-3-5-9)12-10(8)7-15-13(14)16-12/h6-7,9H,2-5H2,1H3
IUPAC-Name 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Summenformel C13H14ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 263.72
SMILES CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13
Synonym 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Spezifikation
Menge 5 g