Learn More
2-Chloro-9-fluorenone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-9-fluorenone |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H7ClO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H |
| Formelmasse | 214.0185 |