Learn More
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Mikromol™
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Beschreibung
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 1131-01-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H12 Cl N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP), Lidocaine Imp. H (EP), Lidocaine USP Related Compound H, Lidocaine USP RC H, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-chloroacetyl-2,6-xylidine, Lidocaine Related Compound H, Lidocaine Hydrochloride Impurity H, Lidocaine Impurity H |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl |
| IUPAC-Name | 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Mehr anzeigen |