missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-N-Cyclopropylacetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15445177
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15445177 10 g 10 Gramm
15455177 50 g 50 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15445177

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32456.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 19047-31-5 | C5H8ClNO | 133.58 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 19047-31-5
Summenformel C5H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 133.58
MDL-Nummer MFCD00276391
InChI-Schlüssel ZPWIVSGEQGESFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-cyclopropyl-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-cyclopropyl-acetamide, n-cyclopropylchloroacetamide, acetamide,2-chloro-n-cyclopropyl
PubChem CID 735780
IUPAC-Name 2-chloro-N-cyclopropylacetamide
SMILES ClCC(=O)NC1CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-cyclopropylacetamide
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 10 g
Formelmasse 133.58
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.