Learn More
2-Chlor-N-(Hydroxymethyl)acetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081992
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11484943 10 g 10 Gramm
11494943 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11484943
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12247.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2832-19-1 | C3H6ClNO2 | 123.54 g/mol
An organic building block. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals. As dyestuff intermediate .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein organischer Baustein. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien. Als Farbstoffzwischenprodukt.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich. Schwer löslich in aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2832-19-1
Summenformel C3H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.54
MDL-Nummer MFCD00021961
InChI-Schlüssel TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-hydroxymethyl, n-methylolchloroacetamide, grota, chloracetamide-n-metholol, n-methylol-chloracetamide, grotan df-35, caswell no. 192bb, chloracetamide-n-methanol
PubChem CID 62466
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(hydroxymethyl)acetamid
SMILES OCNC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N- (hydroxymethyl)acetamide
Schmelzpunkt 97°C to 103°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1811765
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Poorly soluble in aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 123.54
Reinheit (%) 98%