Learn More
2-Chlor-N-Methylacetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031326
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15405087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32362.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 96-30-0 | C3H6ClNO | 107.537 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-30-0
Summenformel C3H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 107.537
MDL-Nummer MFCD00018913
InChI-Schlüssel HOZLOOPIXHWKCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methyl, n-methylchloroacetamide, usaf do-35, 2-chloro-n-methyl-acetamide, alpha-chloro-n-methylacetamide, n-methyl 2-chloroacetamide, .alpha.-chloro-n-methylacetamide, n-methylchloracetamide, n-methyl chloroacetamide
PubChem CID 66773
IUPAC-Name 2-Chlor-N-methylacetamid
SMILES CNC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-methylacetamide
Schmelzpunkt 45°C to 47°C
Strukturformel ClCH2CONHCH3
Menge 5 g
Formelmasse 107.54
Reinheit (%) 97%