Learn More
2-Chlor-N-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
2-Chloro-N-methylaniline is used to produce 1-methyl-2-thioacetylpyrrole in the presence of reagent Lawesson's reagent and solvent tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-N-methylanilin wird zur Herstellung von 1-Methyl-2-Thioacetylpyrrol in Gegenwart des Lawesson-Reagenzes und des Lösungsmittels Tetrahydrofuran verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Chlor-N-methylanilin wird zur Herstellung von 1-Methyl-2-Thioacetylpyrrol in Gegenwart des Lawesson-Reagenzes und des Lösungsmittels Tetrahydrofuran verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-N-methylaniline |
| Dichte | 1.15 |
| Siedepunkt | 218°C |
| Flammpunkt | 92°C (197°F) |
| Brechungsindex | 1.58 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2802444 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix. |
| Formelmasse | 141.6 |
| Mehr anzeigen |