Learn More
2-Chlor-N,N-Dimethylacetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489340 1 g 1 Gramm
11479340 250 mg 250 Milligramm
15417867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489340 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50229.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.564 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2675-89-0
Summenformel C4H8ClNO
MDL-Nummer MFCD00039360
InChI-Schlüssel XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75886
IUPAC-Name 2-Chlor-N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Dichte 1.182
Siedepunkt 98°C to 100°C (11 mmHg)
Strukturformel ClCH2CON(CH3)2
Brechungsindex 1.479
Menge 1 g
Beilstein 969568
Synonym n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
Molekulargewicht (g/mol) 121.564
Formelmasse 121.57
Reinheit (%) 97%