Learn More
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
| CAS | 2675-89-0 |
| Summenformel | C4H8ClNO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-Chloro-N,N’-dimethylacetamide, 2-Chlorodimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide, N,N-Dimethyl-alpha-chloroacetamide, N,N-Dimethylchloroacetamide, NSC 1193, alpha-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)CCl |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-N,N-Dimethylacetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 121.57 |
| Formelmasse | 121.0294 |