Learn More
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30358402
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358402 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358402 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36570525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
CAS 2675-89-0
Summenformel C4H8ClNO
Menge 25 g
Synonym 2-Chloro-N,N’-dimethylacetamide, 2-Chlorodimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide, N,N-Dimethyl-alpha-chloroacetamide, N,N-Dimethylchloroacetamide, NSC 1193, alpha-Chloro-N,N-dimethylacetamide
InChI-Formel InChI=1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
SMILES CN(C)C(=O)CCl
IUPAC-Name 2-Chlor-N,N-Dimethylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 121.57
Formelmasse 121.0294