Learn More
2-Chlorphenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30354576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354576 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354576 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37497050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-10H-phenothiazine
CAS 92-39-7
Summenformel C12 H8 Cl N S
Menge 50 g
Synonym 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC-Name 2-Chlor-10H-phenothiazin
Molekulargewicht (g/mol) 233.72
Formelmasse 233.0066