Learn More
2-Chlor-Vonoprazan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro Vonoprazan |
| CAS | 928325-68-2 |
| Summenformel | C17 H15 Cl F N3 O2 S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H15ClFN3O2S/c1-20-10-12-9-16(14-6-2-3-7-15(14)19)22(17(12)18)25(23,24)13-5-4-8-21-11-13/h2-9,11,20H,10H2,1H3 |
| SMILES | CNCc1cc(c2ccccc2F)n(c1Cl)S(=O)(=O)c3cccnc3 |
| IUPAC-Name | 1-[2-Chlor-5-(2-fluorphenyl)-1-(3-pyridylsulfonyl)pyrrol-3-yl]-N-methylmethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 379.84 |
| Formelmasse | 379.0558 |