Learn More
2-Chloroacetamid, 98+ %
Artikelnummer. 11462278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462278 250 g 250 Gramm
11452278 1000 g 1000 Gramm
11472278 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11462278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15238.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 79-07-2 | C2H4ClNO | 93,51 g/mol
2-Chloracetamid wird als Tensid in Haushaltswaschmitteln und Reinigungsmitteln verwendet.& Haushaltsreiniger, sonstige industrielle Anwendungen, Erdölproduktion, Polymerverarbeitung.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
2-Chloracetamid wird als Tensid in Haushaltswaschmitteln und Reinigungsmitteln verwendet.& Haushaltsreiniger, sonstige industrielle Anwendungen, Erdölproduktion, Polymerverarbeitung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (90 g/L).
Hinweise:
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-07-2
Summenformel C2H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 93.51
MDL-Nummer MFCD00008027
InChI-Schlüssel VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
PubChem CID 6580
IUPAC-Name 2-Chloracetamid
SMILES NC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroacetamide
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Siedepunkt 220°C (decomposition)
Flammpunkt 170°C (338°F)
Geruch Schwach
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 878191
Merck Index 14,2110
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(90g/L).
Formelmasse 93.51
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroacetamide
RUO– Nur für Forschungszwecke