Learn More
2'-Chloracetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417736 100 g 100 Gramm
11407736 25 g 25 Gramm
11427736 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14711.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 533-17-5 | C8H8ClNO | 169.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-17-5
Summenformel C8H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 169.61
MDL-Nummer MFCD00045169
InChI-Schlüssel KNVQTRVKSOEHPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloroacetanilide, n-2-chlorophenyl acetamide, o-chloroacetanilide, acetamide, n-2-chlorophenyl, 2'-chloro acetanilide, acetanilide, 2'-chloro, unii-20c42pa69y, a-chloroacetanilide, acetic acid, amide, n-2-chlorophenyl, acmc-209l5z
PubChem CID 10777
ChEBI CHEBI:35087
IUPAC-Name N-(2-Chlorphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloroacetanilide
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Menge 100 g
Beilstein 2086967
Merck Index 14,2111
Formelmasse 169.61
Reinheit (%) ≥98%