Learn More
2'-Chloracetanilid, Mikromol™
Artikelnummer. 30459056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459056 4 x 25 mg 100 Milligramm
30050404 25 mg 25 Milligramm
30052439 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459056 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0006.3100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2'-Chloracetanilid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloroacetanilide
CAS 533-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2'-Chloroacetanilide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 Cl N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Acetanilide, 2'-chloro- (8CI), Acetanilide, o-chloro- (3CI), 2'-Chloroacetanilide, N-(2-Chlorophenyl)acetamide, NSC 40562, NSC 8455, o-Chloroacetanilide
InChI-Formel InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1Cl
IUPAC-Name N-(2-Chlorphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 169.61
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 169,0294 g/mol