Learn More
2'-Chloroacetoacetanilid, 98 %
Artikelnummer. 11412968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412968 100 g 100 Gramm
11402968 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18674.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-70-9
Summenformel C10H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 211.65
MDL-Nummer MFCD00018224
InChI-Schlüssel BFVHBHKMLIBQNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloroacetoacetanilide, n-2-chlorophenyl-3-oxobutanamide, aaoc, o-chloroacetoacetanilide, acetoacet-o-chloroanilide, butanamide, n-2-chlorophenyl-3-oxo, acetoacet-o-chloranilide, o-acetoacetochloroanilide, n-acetoacetyl-2-chloroaniline, acetoacetyl-o-chloroanilide
PubChem CID 7156
IUPAC-Name N-(2-Chlorphenyl)-3-oxobutanamid
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloroacetoacetanilide
Schmelzpunkt 104°C to 106°C
Menge 100 g
Formelmasse 211.65
Reinheit (%) 98%