Learn More
2-Chloradenosin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
2-Chloroadenosine is used as a selective A1-adenosine receptor agonist, and also Induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chloroadenosin wird als selektiver A1-Adenosin-Rezeptor-Agonist verwendet und induziert auch Apoptose.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Vor Wärme schützen! Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Chloroadenosin wird als selektiver A1-Adenosin-Rezeptor-Agonist verwendet und induziert auch Apoptose.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Vor Wärme schützen! Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloroadenosine |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 43957 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 301.69 |
| Physikalische Form | Pulver |