Learn More
2-Chloranilin, TRC
Artikelnummer. 30360824
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 mL
500 mL
Packungsgröße:
150 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360824 500 mL 500 Milliliter
30353227 150 mL 150 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360824 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC364370500ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-51-2
Summenformel C6 H6 Cl N
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
Synonym Aniline, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzenamine, 1-Amino-2-chlorobenzene, 2-Amino-1-chlorobenzene, 2-Chloroaniline, 2-Chlorophenylamine, Fast Yellow GC Base, NSC 6183, o-Aminochlorobenzene, o-Chloroaniline
IUPAC-Name 2-Chloranilin
SMILES Nc1ccccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroaniline
Menge 500 mL
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Formelmasse 127.0189