missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlorbenzaldehydoxim, TRC

Artikelnummer. 30350761
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350761 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30350761 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36466550G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzaldehyde Oxime
CAS 3717-28-0
Summenformel C7H6ClNO
Menge 50 g
Synonym 2-Chlorobenzaldehyde oxime, 2-Chlorobenzaldoxime, NSC 61415, o-Chlorobenzaldehyde oxime, o-Chlorobenzaldoxime
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClNO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10/h1-5,10H
SMILES ON=Cc1ccccc1Cl
IUPAC-Name N-[(2-Chlorphenyl)methyliden]Hydroxylamin
Molekulargewicht (g/mol) 155.58
Formelmasse 155.0138
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.