Learn More
2-Chlorbenzol-1-Sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11306276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11306276 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11306276 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF02645EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 2905-23-9
Dichte 1.5480g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H4Cl2O2S
Strukturformel ClC6H4SO2Cl
MDL-Nummer MFCD00051520
Menge 10 g
Synonym 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
InChI-Schlüssel KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
IUPAC-Name 2-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 211.06
PubChem CID 76187
Formelmasse 211.07
Reinheit (%) 97%