Learn More
2-Chlorobenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424853 100 g 100 Gramm
11404853 5 g 5 Gramm
11414853 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424853 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12193.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4857-06-1 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
2-Chlorobenzimidazole is mainly used for the synthesis of medicine and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorobenzimidazol wird hauptsächlich für die Synthese von Medizin und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln, Alkalimetallen und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4857-06-1
MDL-Nummer MFCD00051944
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzimidazole
Schmelzpunkt ∼180°C to 185°C
Summenformel C7H5ClN2
Menge 100 g
Beilstein 116526
Synonym 2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-benzoimidazole, 2-chloro-1h-1,3-benzodiazole, benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-1,3-benzimidazole, 2-chlorobenzoimidazole, pubchem7598, 2-chloro benzimidazole
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2N1
IUPAC-Name 2-Chlor-1H-Benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
PubChem CID 78572
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 97%