Learn More
2-Chlorbenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17943626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17943626 100 mg 100 Milligramm
17903096 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943626 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0217.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Chlorbenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoic acid
CAS 118-91-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Chlorobenzoic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 Cl O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Mefenamic Acid Imp. C (EP), Mesalazine Imp. L (EP), 2-Chlorobenzoic Acid, Mefenamic Acid Impurity C, Mesalazine Impurity L, Tolfenamic Acid Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1Cl
IUPAC-Name 2-Chlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
Menge 100 mg
Formelmasse 155,9978 g/mol