Learn More
2-Chlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025116
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Código de producto. Menge unitSize
11494417 50 g 50 Gramm
11404427 250 g 250 Gramm
11484417 1000 g 1000 Gramm
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11494417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20451.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 873-32-5 | C7H4ClN | 137.566 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 873-32-5
Summenformel C7H4ClN
Molekulargewicht (g/mol) 137.566
MDL-Nummer MFCD00001779
InChI-Schlüssel NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-chloro, o-chlorobenzonitrile, o-chlorocyanobenzene, o-cyanochlorobenzene, benzonitrile, o-chloro, o-chlorbenzonitril, chlorobenzonitrile, 2-chloro-benzonitrile, nitril kyseliny o-chlorbenzoove, o-chlorbenzonitril czech
PubChem CID 13391
IUPAC-Name 2-Chlorbenzonitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)Cl
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Siedepunkt 232°C
Menge 50 g
Geruch Almond-like
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1363916
Formelmasse 137.57
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Chlorobenzonitrile
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.