Learn More
2-Chlorbenzonitril 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10550171 1 kg 1 Kilogramm
10416910 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10550171 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108670010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 873-32-5 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-32-5
Summenformel C7H4ClN
Molekulargewicht (g/mol) 137.57
MDL-Nummer MFCD00001779
InChI-Schlüssel NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-chloro, o-chlorobenzonitrile, o-chlorocyanobenzene, o-cyanochlorobenzene, benzonitrile, o-chloro, o-chlorbenzonitril, chlorobenzonitrile, 2-chloro-benzonitrile, nitril kyseliny o-chlorbenzoove, o-chlorbenzonitril czech
PubChem CID 13391
IUPAC-Name 2-Chlorbenzonitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
Farbe Weiß bis gelb
CAS Max. % 100.0
Menge 1 kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel ClC6H4CN
Beilstein 09, 336
Siedepunkt 232°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 137.57
Reinheit (%) 99%