Learn More
2-Chlorbenzoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312137 25 g 25 Gramm
11302137 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07981.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 615-18-9 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
2-Chlorobenzoxazole was used in the synthesis of 2-(2-naphthylamino)benzoxazole via reaction with 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorobenzoxazol wurde bei der Synthese von 2-(2-naphthylamino)benzoxazol mittels Reaktion mit 2-amino-1-naphthalenesulfonsäure verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-18-9
Summenformel C7H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 153.57
MDL-Nummer MFCD00005766
InChI-Schlüssel BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d oxazole, benzoxazole, chloro, chlorobenzoxazole, 2-chlorobenzoxazol, 2-chlorobenzooxazole, 2-chloro benzoxazole, 2-chloro-benzoxazole, 2-chloro-benzooxazole
PubChem CID 11986
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3-Benzoxazol
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoxazole
Dichte 1.39
Siedepunkt 201°C to 202°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.567
Menge 25 g
Beilstein 115982
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 99%