Learn More
2-Chlorbenzoylacetonitril, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 40018-25-5 |
| Summenformel | C9 H6 Cl N O |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1C(=O)CC#N |
| IUPAC-Name | 3-(2-Chlorophenyl)-3-Oxopropannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.6 |
| Formelmasse | 179.0138 |