Learn More
2-Chlorobenzyl-3,4,5,6-d4 Chloride, CDN
Artikelnummer. 30313990
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30313990 0.25 g 0.25 Gramm
30311863 0.1 g 0.10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313990
Marke: CDN CDND77270.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzyl-3,4,5,6-d4 Chloride
CAS 2732862-20-1
Summenformel C7 D4 H2 Cl2
Menge 0.25 g
Synonym 2-Chlorobenzyl-3,4,5,6-d4 Chloride, 2-Chlorobenzyl Chloride-3,4,5,6-D4, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene-3,4,5,6-d4, 5-Chloro-6-(chloromethyl)benzene-1,2,3,4-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C7H6Cl2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCl)c(Cl)c1[2 H]
IUPAC-Name 1-chloro-2-(chloromethyl)-3,4,5,6-tetradeuteriobenzene
Molekulargewicht (g/mol) 165.0532
Formelmasse 164.0098 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity