Learn More
2-Chlorbenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10174270 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10174270 50 g 50 Gramm
10327820 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174270 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163420500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17849-38-6 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17849-38-6
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
MDL-Nummer MFCD00004604
InChI-Schlüssel MBYQPPXEXWRMQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl alcohol, 2-chlorophenyl methanol, benzenemethanol, 2-chloro, 2-chlorobenzenemethanol, o-chlorobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-chloro, 2-chloro-phenyl-methanol, 2-chlorophenyl methan-1-ol, benzenemethanol, ar-chloro, 2-chlorobenzylalcohol
PubChem CID 28810
IUPAC-Name (2-Chlorphenyl)Methanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzyl alcohol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 227°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH2OH
Menge 50 g
Beilstein 06, 444
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: limited soluble in water. Other solubilities: 1g/10mL in methanol
Formelmasse 142.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver