Learn More
2-Chlorbenzylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorobenzyl Chloride |
| CAS | 611-19-8 |
| Summenformel | C7H6Cl2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene, NSC 8446, o,α-Dichlorotoluene, o-Chlorobenzyl Chloride, α,2-Dichlorotoluene, α,o-Dichlorotoluene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6Cl2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClCc1ccccc1Cl |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-2-(Chlormethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.03 |
| Formelmasse | 159.9847 |