Learn More
2-Chlorbenzylcyanid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorobenzyl Cyanide |
| CAS | 2856-63-5 |
| Summenformel | C8 H6 Cl N |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-benzeneacetonitrile, (o-Chlorophenyl)-acetonitrile, (2-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-Chlorobenzeneacetonitrile, NSC 39462, o-Chlorobenzyl Cyanide, o-Chlorobenzyl Nitrile, o-Chlorophenylacetonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1CC#N |
| IUPAC-Name | 2-(2-Chlorphenyl)Acetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.59 |
| Formelmasse | 151.0189 |