Learn More
2-Chlorbenzylmercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492498 5 g 5 Gramm
11402508 25 g 25 Gramm
11412508 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11492498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15826.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 39718-00-8 | C7H7ClS | 158.643 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39718-00-8
Summenformel C7H7ClS
Molekulargewicht (g/mol) 158.643
MDL-Nummer MFCD00004868
InChI-Schlüssel WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzenemethanethiol, 2-chlorophenyl methanethiol, 2-chlorobenzyl mercaptan, 2-chlorobenzylmercaptan, 2-chloro benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, 2-chloro, o-chlorobenzylmercaptan, pubchem6836, 2-chlorophenyl-methanethiol, d0p3xw
PubChem CID 580759
IUPAC-Name (2-chlorphenyl)methanthiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CS)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzyl mercaptan
Dichte 1.22
Menge 5 g
Brechungsindex 1.591
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2042183
Siedepunkt 120°C to 122°C (25 mmHg)
Formelmasse 158.65
Reinheit (%) 97%