Learn More
2-Chlorbutan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369639
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 11369639
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21586.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
2-Chlorobutane is used as a solvent and intermediate in organic synthesis. Further, it is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredients, plasticizer, rubber, resin and surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorbutan wird als Lösungsmittel und Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Ist darüber hinaus an der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen, Weichmachern, Gummi, Harz und Tensiden beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Metallen, Kupfer, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-86-4
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.566
MDL-Nummer MFCD00000871
InChI-Schlüssel BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
PubChem CID 6563
IUPAC-Name 2-Chlorbutan
SMILES CCC(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobutane
Schmelzpunkt -141°C to -140°C
Dichte 0.873
Siedepunkt 67°C to 69°C
Flammpunkt −15°C (5°F)
Prozentgehaltsbereich 98+%
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.397
Menge 50 mL
UN-Nummer UN1127
Beilstein 1718770
Merck Index 14,1561
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 92.57
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit