Learn More
2-Chlorbutan, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10204330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10204330 1 L Glasflasche 1 Liter
10696672 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10204330 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 €
    96.00 € / 1 Liter
    Sparen 10.00 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-86-4
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
MDL-Nummer MFCD00000871
InChI-Schlüssel BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
PubChem CID 6563
IUPAC-Name 2-Chlorbutan
SMILES CCC(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobutane
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -140.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 68.0°C to 70.0°C
Flammpunkt −15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(Cl)CH3
Brechungsindex 1.3960 to 1.3980
Menge 1 L
Beilstein 01, 119
Merck Index 15, 1562
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (25°C)
Formelmasse 92.57
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit