Learn More
2-Chlorbutyramid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440427 5 g 5 Gramm
11430427 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21783.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7462-73-9 | Molecular Formula: C4H8ClNO | Molecular Weight: 121.564 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7462-73-9
Summenformel C4H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 121.564
MDL-Nummer MFCD00041477
InChI-Schlüssel VJIOSCMTZVXQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobutyramide
PubChem CID 344969
IUPAC-Name 2-Chlorbutanamid
SMILES CCC(C(=O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobutyramide
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 5 g
Beilstein 1745706
Formelmasse 121.57
Reinheit (%) 98%