Learn More
2-Chlorobuttersäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334516
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11334516
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20083.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4170-24-5
Summenformel C4H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.548
MDL-Nummer MFCD00021697
InChI-Schlüssel RVBUZBPJAGZHSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobutyric acid, butanoic acid, 2-chloro, butyric acid, 2-chloro, ccris 8992, 2-chloro-butyric acid, 2-chlorbutyric acid, acmc-209huc, acmc-209lcl, 2-chloro-n-butyric acid, butanoic acid,2-chloro
PubChem CID 20137
IUPAC-Name 2-Chlorbutansäure
SMILES CCC(C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobutyric acid
Dichte 1.19
Siedepunkt 90°C to 92°C (12 mmHg)
Flammpunkt 112°C (233°F)
Brechungsindex 1.439
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1720944
Formelmasse 122.55
Reinheit (%) 97%