Learn More
2-Chlorcyclopentanon, stabilisiert 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10102810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10102810 5 g Glasflasche 5 Gramm
10000750 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10102810
Marke: Thermo Scientific Acros 108970050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 694-28-0 | C5H7ClO | 118.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 694-28-0
Summenformel C5H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 118.56
MDL-Nummer MFCD00001410
InChI-Schlüssel AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b
PubChem CID 12751
IUPAC-Name 2-Chlorocyclopentan-1-on
SMILES ClC1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorocyclopentanone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 72.0°C to 74.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC5H7(=O)
Brechungsindex 1.4730 to 1.4770
Menge 5 g
Beilstein 07, I, 5
Relative Dichte 1.18
Stabilisator about 1% dry potassium carbonate
Formelmasse 118.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorocyclopentanone, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.