Learn More
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7036026
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15420986 250 mg 250 Milligramm
15430588 1 g 1 Gramm
15440588 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15420986
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54266.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3158-91-6 | C13H8ClNO2 | 245.662 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3158-91-6
Summenformel C13H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 245.662
MDL-Nummer MFCD06658244
InChI-Schlüssel ZAGINEPNYIZLLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorodibenz b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chlorodibenzo b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chloro-10,11-dihydro-11-oxo-dibenzo b,f 1,4 oxazepine, unii-xtg2e7m36o, xtg2e7m36o, 2-chlorodibenzo b,f-1,4-oxazepin-11-one, 2-chlorodibenzo b,f-1,4-oxazepin-11 10h-one, dibenz b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chloro, 13-chloro-2-oxa-9-azatricyclo 9.4.0.0 3 ,? pentadeca-1 15 ,3 8 ,4,6,11,13-hexaen-10-one
PubChem CID 13000266
IUPAC-Name 8-Chlor-5H-benzo[b][1,4]benzoxazepin-6-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one
Menge 250 mg
Formelmasse 245.66
Reinheit (%) 97%