Learn More
2-Chlorethansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428326 50 g 50 Gramm
11418326 10 g 10 Gramm
11359639 100 g 100 Gramm
11438326 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11428326 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15377.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1622-32-8 | C2H4Cl2O2S | 163.012 g/mol
2-Chloroethanesulfonyl chloride was used in one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides. It was also used in synthesis of vinyl sulfonamides with a furan, carbocyclic, semi cyclic or acyclic 1,3-diene moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorethansulfonylchlorid wurde bei einer Sulfonylierung im Eintopfverfahren/beim intramolekularen Thia-Michael-Protokoll zur Synthese von 1,5,2-dithiazepin 1,1-Dioxiden verwendet. Wurde auch bei der Synthese von Vinylsulfonamiden mit einer Furangruppe, einer karbocyclischen, halbzyklischen oder azyklischen 1,3-dien-Gruppe verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Im Kühlschrank lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1622-32-8
Summenformel C2H4Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 163.012
MDL-Nummer MFCD00007461
InChI-Schlüssel VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl sulphonyl chloride, 2-chloroethylsulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloroethane sulfochloride, 2-chloro-ethanesulfonyl chloride, 2-chloroethanesulfonylchloride, beta-chloroethanesulfonyl chloride, 2-chloroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-1-ethanesulfonyl chloride
PubChem CID 15385
IUPAC-Name 2-Chlorethansulfonylchlorid
SMILES C(CCl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Dichte 1.56
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel ClCH2CH2SO2Cl
Brechungsindex 1.4915
Menge 50 g
UN-Nummer UN3390
Beilstein 1751202
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 163.02
Reinheit (%) 98%