Learn More
2-Chlorethyl-(2,6-Dimethylphenyl)-carbaminsäureester, TRC
Product Code. 30360843
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360843 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360843 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC984860500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester
CAS 100129-63-3
Summenformel C11 H14 Cl N O2
Menge 500 mg
Synonym 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester
InChI-Formel InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl
IUPAC-Name 2-Chlorethyl-N-(2,6-Dimethylphenyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 227.687
Formelmasse 227.071