Learn More
2-Chlorethyl-(2,6-Dimethylphenyl)-carbaminsäureester, TRC
Artikelnummer. 30363891
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363891 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363891 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9848602.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester
CAS 100129-63-3
Summenformel C11 H14 Cl N O2
Menge 2.5 g
Synonym 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester
InChI-Formel InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl
IUPAC-Name 2-Chlorethyl-N-(2,6-Dimethylphenyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 227.687
Formelmasse 227.071